ContactUsLinkComponent
Typ,,,,,,,,6013 ,,6013 Wirkungsweise,,A ,,,,2/2-Wege In Ruhestellung geschiossen Nennweite ,,,,02,0,,,,2 mm Dichtwerkstoff ,,FF ,,,,FKM Werkstoff ,,,,MS ,,,,Messing Leitungsanschluss GM82,,G 11'4 Muffe Spulengröße,,,,5 ,,,,32 mm Spannung ,,,,024 ,,, 1 * 1 ST
Artikelnr. IBSA00137537
Supplier:  IBS Stock Items
Typ,,,,,,,,6013 ,,6013 Wirkungsweise,,A ,,,,2/2-Wege In Ruhestellung geschiossen Nennweite ,,,,02,0,,,,2 mm Dichtwerkstoff ,,FF ,,,,FKM Werkstoff ,,,,MS ,,,,Messing Leitungsanschluss GM82,,G 11'4 Muffe Spulengröße,,,,5 ,,,,32 mm Spannung ,,,,024 ,,, 1 * 1 ST
Artikelnr. IBSA00137537
Supplier:  IBS Stock Items
Frequently Bought Together