ContactUsLinkComponent
VOLUMENDURCHFLUSSANEMOMETER, MISST DURCHFLUSS, VOLUMENSTROM UND TEMPERATUR, MITTELWERTBILDUNG ÜBER 8 MESSWERTE. PUNKTE, MITTELWERTBILDUNG DURCHMESSEND ZEIT, VOLUMENSTROMBERECHNUNG, HALTEFUNKTION, MINIMAL MAXIMAL. SPEICHER, RS232-SCHNITTSTELLENKABEL
Catalog # IBSAGVA-0430
Supplier:  IBS Stock Items
VOLUMENDURCHFLUSSANEMOMETER, MISST DURCHFLUSS, VOLUMENSTROM UND TEMPERATUR, MITTELWERTBILDUNG ÜBER 8 MESSWERTE. PUNKTE, MITTELWERTBILDUNG DURCHMESSEND ZEIT, VOLUMENSTROMBERECHNUNG, HALTEFUNKTION, MINIMAL MAXIMAL. SPEICHER, RS232-SCHNITTSTELLENKABEL
Catalog # IBSAGVA-0430
Supplier:  IBS Stock Items