ContactUsLinkComponent
SCHINITTSCHUTZFASER/NITRIL, BLAU/SCHWARZ LEVEL-5 - Norm: EN 388 - Träger: 55% Polyethylen (HDPE), 25% Polyamid (Nylon), 12% Glasfaser, 8% Elasthan, grau meliert - Beschichtung: 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtu 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0837/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
SCHINITTSCHUTZFASER/NITRIL, BLAU/SCHWARZ LEVEL-5 - Norm: EN 388 - Träger: 55% Polyethylen (HDPE), 25% Polyamid (Nylon), 12% Glasfaser, 8% Elasthan, grau meliert - Beschichtung: 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtu 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0837/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT