ContactUsLinkComponent
SCHITTSCHUTZFASER / NTTRIL, GRAU/SCHWARZ, EN 388 Norm: EN 388 Träger: 50% Polyethylen (HDPE), 33% Polyamid (Nylon), 12% Glasfaser, 5% Elasthan (Lycra®), grau meliert Beschichtung: Nitril, schwarz - Premium—Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Schnit 1 * 60 PAAR
  FELD0834/10
SCHITTSCHUTZFASER / NTTRIL, GRAU/SCHWARZ, EN 388 Norm: EN 388 Träger: 50% Polyethylen (HDPE), 33% Polyamid (Nylon), 12% Glasfaser, 5% Elasthan (Lycra®), grau meliert Beschichtung: Nitril, schwarz - Premium—Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Schnit 1 * 60 PAAR
  FELD0834/10