ContactUsLinkComponent
POLYAMID (NYLON) /NITRIL/NITRIL BESCHCHTUNG, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau 1. Beschichtung: Nitril, 3/4 beschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstric 1 * 144 PAAR
Catalog # FELD0632/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYAMID (NYLON) /NITRIL/NITRIL BESCHCHTUNG, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau 1. Beschichtung: Nitril, 3/4 beschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstric 1 * 144 PAAR
Catalog # FELD0632/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT