ContactUsLinkComponent
POLYAMID (NYLON)/PU/NITRIL BESCH., GRAU/SCHWARZ Norm: EN 388 Träger: 65% Polyamid (Nylon), 35% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 15G - flexible Micro-PU/ 1 * 144 PAAR
Catalog # FELD0660/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYAMID (NYLON)/PU/NITRIL BESCH., GRAU/SCHWARZ Norm: EN 388 Träger: 65% Polyamid (Nylon), 35% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 15G - flexible Micro-PU/ 1 * 144 PAAR
Catalog # FELD0660/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT