ContactUsLinkComponent
NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2 Norm: EN 388 Träger: Polyester/Polyamid (Nylon) Beschichtung: Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum Innenhand, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Nitrilvollbeschichtung + zusätzlich 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0642/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2 Norm: EN 388 Träger: Polyester/Polyamid (Nylon) Beschichtung: Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum Innenhand, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Nitrilvollbeschichtung + zusätzlich 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0642/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together