ContactUsLinkComponent
POLYAMID (NYLON) /NITRIL, GRAU/SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 90% Polyamid (Nylon), 10% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, schwarz - Premium-Qualität - Feinststrick, nahtlos/ 15 G - 3/4 Micro-Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung - at 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0607/7
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYAMID (NYLON) /NITRIL, GRAU/SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 90% Polyamid (Nylon), 10% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, schwarz - Premium-Qualität - Feinststrick, nahtlos/ 15 G - 3/4 Micro-Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung - at 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0607/7
Supplier:  FELDTMANN HELMUT