ContactUsLinkComponent
POLYAMID (NYLON) I LATEX/LATEX, BLAU Norm: EN 388 Träger: l00% Polyamid (Nylon) 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau - Premium-Qualität - Lebensmitteleignung nach LFGB § 31 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0545/11
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYAMID (NYLON) I LATEX/LATEX, BLAU Norm: EN 388 Träger: l00% Polyamid (Nylon) 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau - Premium-Qualität - Lebensmitteleignung nach LFGB § 31 1 * 120 PAAR
Catalog # FELD0545/11
Supplier:  FELDTMANN HELMUT