ContactUsLinkComponent
WEISS, CAT2 (NYLON) Träger: 100% Polyamid (Nylon), weiß Beschichtung: Vinyl-Noppen, rot - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - sehr gute Passform - Grip-Noppen - geeignet für das Arbeiten mit rutschigen Gegenständen - sicherer Griff mit herv 1 * 240 PAAR
Catalog # FELD0364/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
WEISS, CAT2 (NYLON) Träger: 100% Polyamid (Nylon), weiß Beschichtung: Vinyl-Noppen, rot - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - sehr gute Passform - Grip-Noppen - geeignet für das Arbeiten mit rutschigen Gegenständen - sicherer Griff mit herv 1 * 240 PAAR
Catalog # FELD0364/10
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together