ContactUsLinkComponent
Umluft-Laborkühlschrank BioCompact II RR410 weiß steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temperaturbereich: +2°C bis +15°C Maße ([B x T x H): 595 x 640 X 1876 mm Material:(Außen / Innen) lackiertes Stahlblech / ABS, elektronische LED-Ste 1 * 1 ST
Catalog # GRAMRR410-W-4EB4SL
Supplier:  GRAM
Umluft-Laborkühlschrank BioCompact II RR410 weiß steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temperaturbereich: +2°C bis +15°C Maße ([B x T x H): 595 x 640 X 1876 mm Material:(Außen / Innen) lackiertes Stahlblech / ABS, elektronische LED-Ste 1 * 1 ST
Catalog # GRAMRR410-W-4EB4SL
Supplier:  GRAM