ContactUsLinkComponent
7,5M SCHLAUCH SILIKON PLATIN GR.13 SCHLAUCHGRÖßE 13, INNENDURCHMESSER 0 ,8 MM,AUßENDURCHMESSER 4,1 MM.HOCHPRÄZISER PUMPENSCHLAUCH FÜR MASTERFLEX-SCHLAUCHPUMPEN, ROLLE PRO 7,5 M. 1 * 1 ST
Catalog # IBSA11845181
Supplier:  IBS Stock Items
7,5M SCHLAUCH SILIKON PLATIN GR.13 SCHLAUCHGRÖßE 13, INNENDURCHMESSER 0 ,8 MM,AUßENDURCHMESSER 4,1 MM.HOCHPRÄZISER PUMPENSCHLAUCH FÜR MASTERFLEX-SCHLAUCHPUMPEN, ROLLE PRO 7,5 M. 1 * 1 ST
Catalog # IBSA11845181
Supplier:  IBS Stock Items