ContactUsLinkComponent
Kühlmobil 121-RB400-MK-16, luftgekühlt, Gr. 06 Kühlleistung: 2 100 Watt bei +20°C Wasservorlauftemperatur und max. 32°C Umgebungstemperatur Pumpenleistung: 7 l/min. bei 4,0 bar 6,5 l/min bei 6,0 bar Förderdruck: max. 9,0 bar Tankinhalt: 15 l Anschlüs 1 * 1 ST
Catalog # COOL1-100564
Supplier:  COOLIKE REGNERY
Kühlmobil 121-RB400-MK-16, luftgekühlt, Gr. 06 Kühlleistung: 2 100 Watt bei +20°C Wasservorlauftemperatur und max. 32°C Umgebungstemperatur Pumpenleistung: 7 l/min. bei 4,0 bar 6,5 l/min bei 6,0 bar Förderdruck: max. 9,0 bar Tankinhalt: 15 l Anschlüs 1 * 1 ST
Catalog # COOL1-100564
Supplier:  COOLIKE REGNERY