Etiketten auf rolle blanko format bxh: 36x16 mm radius: 1,5 mm material: solosynth p (m-1306) polyethylen, druckvorbehandelt, weiß, matt klebstoff: permanent, stark haftend lieferform: 1 -bahnig trägerbreite: 40 mm, rand: 2,0 mm abstand längs: 3,627 1 * 1.000 ST
Catalog # MSPP310457
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS