Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
HPLC-Säule 250 x 4,6 mm,ProntoSIL KromaPlus 100 C8 5 µm 1 * 1 items
BISC2546E080PK050
:
BISCHOFF ANALYSETECHNIK
HPLC-Säule 250 x 4,6 mm,ProntoSIL KromaPlus 100 C8 5 µm 1 * 1 items
BISC2546E080PK050
:
BISCHOFF ANALYSETECHNIK