ContactUsLinkComponent
Automatische Test- und Kalibrierstation für GasAlert Micro M5 und GasAlertQuattro 1x Frischlufteinlass, 2x Einlass für Test-Kalibriergas USB-Anschluss für Datenübertragung inkl. USB-Kabel und Software Fleet-Manager II Inkl. Netzteil für MicroDock und 1 * 1 ST
Catalog # BWTEDOCK231C1K1N03
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Automatische Test- und Kalibrierstation für GasAlert Micro M5 und GasAlertQuattro 1x Frischlufteinlass, 2x Einlass für Test-Kalibriergas USB-Anschluss für Datenübertragung inkl. USB-Kabel und Software Fleet-Manager II Inkl. Netzteil für MicroDock und 1 * 1 ST
Catalog # BWTEDOCK231C1K1N03
Supplier:  BW TECHNOLOGIES