ContactUsLinkComponent
KAPA PROBE FORCE KAPA PROBE FORCE ist ein Mastermix für die sondenbasierte Real-Time PCR mit hoher Resistenz gegenüber Inhibitoren. Er macht die DNA-Aufreinigung überflüssig und ermöglicht kurze Protokolle. Der Mastermix enthält eine DNA-Polymerase d 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4302
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA PROBE FORCE KAPA PROBE FORCE ist ein Mastermix für die sondenbasierte Real-Time PCR mit hoher Resistenz gegenüber Inhibitoren. Er macht die DNA-Aufreinigung überflüssig und ermöglicht kurze Protokolle. Der Mastermix enthält eine DNA-Polymerase d 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4302
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS