ContactUsLinkComponent
KAPA hgDNA Quant & QC ROX Low für die Real-Time PCR-basierte Quantifizierung und Qualitätsüberprüfung von humaner genomischer DNA vor der Konstruktion einer NGS-Bibliothek. Die Kits enthalten den KAPA SYBR FAST qPCR-Mastermix (2x), Primer-Premixe (41 1 * 1 KIT
Catalog # KAPBKK4969
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA hgDNA Quant & QC ROX Low für die Real-Time PCR-basierte Quantifizierung und Qualitätsüberprüfung von humaner genomischer DNA vor der Konstruktion einer NGS-Bibliothek. Die Kits enthalten den KAPA SYBR FAST qPCR-Mastermix (2x), Primer-Premixe (41 1 * 1 KIT
Catalog # KAPBKK4969
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS