ContactUsLinkComponent
KAPA HYPERPLUS KIT MIT LIBRARY AMP KAPA HyperPlus mit Library Amp ist für die Konstruktion von Illumina Next Generation Sequencing ( NGS) DNA-Bibliotheken mit minimalem Arbeitsaufwand in weniger als 3 Stunden bestimmt. Die neue Chemie verbessert Ertr 1 * 8 Tests
Catalog # KAPBKK8510
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA HYPERPLUS KIT MIT LIBRARY AMP KAPA HyperPlus mit Library Amp ist für die Konstruktion von Illumina Next Generation Sequencing ( NGS) DNA-Bibliotheken mit minimalem Arbeitsaufwand in weniger als 3 Stunden bestimmt. Die neue Chemie verbessert Ertr 1 * 8 Tests
Catalog # KAPBKK8510
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS