ContactUsLinkComponent
'Klima Bee' Digitales Profi-Thermo-Hygrometer Messbereich: T: -30...+70°C (-22...+158°F), H: 0 … 100%, 52 x 35 x 165, 115 g, 1x 9V Batterie inklusive, EK-EL ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, H 1 * 1 ST
Catalog # DOST30.5036.13
Supplier:  TFA DOSTMANN
'Klima Bee' Digitales Profi-Thermo-Hygrometer Messbereich: T: -30...+70°C (-22...+158°F), H: 0 … 100%, 52 x 35 x 165, 115 g, 1x 9V Batterie inklusive, EK-EL ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, H 1 * 1 ST
Catalog # DOST30.5036.13
Supplier:  TFA DOSTMANN