ContactUsLinkComponent
NANODROP ND-2000 UV/Vis-Spektralphotometer inkl. PC Das patentierte Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmessungen in nur 1 µl Probenvolumen ohne Küvetten. Inklusive Bediensoftware. Anwendungsbereiche: - DNA/RNA-Konzentrations- und Qualitätsmessun 1 * 1 ST
  NANDND-2000-C
NANODROP ND-2000 UV/Vis-Spektralphotometer inkl. PC Das patentierte Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmessungen in nur 1 µl Probenvolumen ohne Küvetten. Inklusive Bediensoftware. Anwendungsbereiche: - DNA/RNA-Konzentrations- und Qualitätsmessun 1 * 1 ST
  NANDND-2000-C
Frequently Bought Together