ContactUsLinkComponent
KAPA2G ROBUST HOT START READYMIX 500 Reaktionen à 25 µl, 5 x 1.25 ml Gebrauchsfertiger 2x Mix mit allen für die PCR erforderlichen Komponenten außer Primern und Template. Der Mix enthält die KAPA2G Robust Hot-Start DNA-Polymerase, einen optimierten P 1 * 6,25 ml
Catalog # KAPBKK5701-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA2G ROBUST HOT START READYMIX 500 Reaktionen à 25 µl, 5 x 1.25 ml Gebrauchsfertiger 2x Mix mit allen für die PCR erforderlichen Komponenten außer Primern und Template. Der Mix enthält die KAPA2G Robust Hot-Start DNA-Polymerase, einen optimierten P 1 * 6,25 ml
Catalog # KAPBKK5701-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
Related Information