ContactUsLinkComponent
KAPA2G ROBUST HOT START PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTP-Mix Speziell-designte KAPA2G Robust Hot Start DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x], Reaktionspuffer B [5x], Reaktionspuffer GC [5x], 1 * 1.000 LE
  KAPBKK5532-03
KAPA2G ROBUST HOT START PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTP-Mix Speziell-designte KAPA2G Robust Hot Start DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x], Reaktionspuffer B [5x], Reaktionspuffer GC [5x], 1 * 1.000 LE
  KAPBKK5532-03