ContactUsLinkComponent
KAPA2G FAST HOT START PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTP-Mix Speziell-designte KAPA2G Fast Hot Start DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x]. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20°C 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK5530-03
Lieferant:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA2G FAST HOT START PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTP-Mix Speziell-designte KAPA2G Fast Hot Start DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x]. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20°C 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK5530-03
Lieferant:  KAPA BIOSYSTEMS
Zugehörige Informationen