ContactUsLinkComponent
KAPA2G FAST PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTPs-Mix Speziell-designte KAPA2G Fast DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x]. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20°C 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK5008-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA2G FAST PCR KIT 4 x 250 Units, inklusive dNTPs-Mix Speziell-designte KAPA2G Fast DNA-Polymerase [5 u/µl], dNTP-Mix [40 mM], Magnesiumchlorid [25 mM], Reaktionspuffer A [5x]. Versand: Kühlakkus Lagerung: -20°C 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK5008-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
Related Information