ContactUsLinkComponent
KAPA PROBE FAST ROX LOW 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden-basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 7 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4716-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA PROBE FAST ROX LOW 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden-basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 7 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4716-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS