ContactUsLinkComponent
KAPA PROBE FAST BIORAD ICYCLER 10 ml für 1.000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeign 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4709-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA PROBE FAST BIORAD ICYCLER 10 ml für 1.000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeign 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4709-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS