ContactUsLinkComponent
KAPA PROBE FAST UNIVERSAL 10 ml für 1.000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: A 1 * 10 ml
  KAPBKK4701-03
KAPA PROBE FAST UNIVERSAL 10 ml für 1.000 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: A 1 * 10 ml
  KAPBKK4701-03