ContactUsLinkComponent
KAPA PROBE FAST UNIVERSAL 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: Alle 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4701-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA PROBE FAST UNIVERSAL 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl Ready-to-Use 2x qPCR MasterMix mit allen Komponenten außer Primer, Sonde(n) und Template für die Fast-Cycling, Sonden- basierte Real Time PCR. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: Alle 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4701-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS