ContactUsLinkComponent
KAPA SYBR FAST ONE-STEP BIO-RAD 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Dieses Produkt ist für Anwendungen mit den Bio-Rad iCycler iQ, iQ5 und MyiQ Real-Time PCR Detektionssys 1 * 10 ml
  KAPBKK4670-03
KAPA SYBR FAST ONE-STEP BIO-RAD 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Dieses Produkt ist für Anwendungen mit den Bio-Rad iCycler iQ, iQ5 und MyiQ Real-Time PCR Detektionssys 1 * 10 ml
  KAPBKK4670-03