ContactUsLinkComponent
KAPA SYBR FAST ONE-STEP ABI 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 5700,7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOne, StepOnePlus 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4660-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA SYBR FAST ONE-STEP ABI 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 5700,7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOne, StepOnePlus 1 * 10 ml
Catalog # KAPBKK4660-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS