ContactUsLinkComponent
KAPA SYBR FAST ONE-STEP ABI 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 5700,7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOne, StepOnePlus (n 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4660-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA SYBR FAST ONE-STEP ABI 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für die folgenden Real-Time Cycler geeignet: ABI 5700,7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOne, StepOnePlus (n 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4660-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS