ContactUsLinkComponent
KAPA SYBR FAST ONE-STEP UNIV. 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für alle nicht kapillarbasierten real-time fähigen Thermocycler geeignet. Lieferumfang: - 5 x 1 ml KAPA SYB 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4650-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA SYBR FAST ONE-STEP UNIV. 5 ml für 500 Reaktionen à 20 µl One-Step RT/qPCR Kit zur Quantifizierung von RNA-Templates mittels SYBR Green I. Für alle nicht kapillarbasierten real-time fähigen Thermocycler geeignet. Lieferumfang: - 5 x 1 ml KAPA SYB 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4650-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS