ContactUsLinkComponent
KAPA SYBR FAST LIGHTCYCLER 480 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl Ready-To-Use 2x qPCR Fast MasterMix mit speziell designter KAPA SYBR FAST DNA Polymerase zur Quantifizierung von DNA Templates mittels SYBR Green Assays. Für die folgenden Real-Time Cyc 1 * 10 ml
Catalog # 733-2443
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA SYBR FAST LIGHTCYCLER 480 10 ml für 1000 Reaktionen à 20 µl Ready-To-Use 2x qPCR Fast MasterMix mit speziell designter KAPA SYBR FAST DNA Polymerase zur Quantifizierung von DNA Templates mittels SYBR Green Assays. Für die folgenden Real-Time Cyc 1 * 10 ml
Catalog # 733-2443
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS