ContactUsLinkComponent
KAPA HRM FAST 500 Reaktionen à 20 µl, 5 x 1 ml KAPA HRM Fast enthält eine neuartige 'Hot Start' DNA-Polymerase sowie den Farbstoff EvaGreen. Dieser ReadyMix wurde für die Unterscheidung von Sequenzvarianten mit Hilfe der hoch- auflösenden Schmelzkurv 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4201-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA HRM FAST 500 Reaktionen à 20 µl, 5 x 1 ml KAPA HRM Fast enthält eine neuartige 'Hot Start' DNA-Polymerase sowie den Farbstoff EvaGreen. Dieser ReadyMix wurde für die Unterscheidung von Sequenzvarianten mit Hilfe der hoch- auflösenden Schmelzkurv 1 * 5 ml
Catalog # KAPBKK4201-02
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS