ContactUsLinkComponent
KAPA HIFI HOT START PCR KIT 4 x 250 units, inklusive dNTP-Mix Neuartige, mittels 'protein engineering' optimierte Hot Start 'proofreading' DNA-Polymerase mit extrem geringer Fehlerrate und höchster Prozessivität. Kit enthält KAPAHiFi Hot Start Polyme 1 * 1.000 LE
  KAPBKK2501-03
KAPA HIFI HOT START PCR KIT 4 x 250 units, inklusive dNTP-Mix Neuartige, mittels 'protein engineering' optimierte Hot Start 'proofreading' DNA-Polymerase mit extrem geringer Fehlerrate und höchster Prozessivität. Kit enthält KAPAHiFi Hot Start Polyme 1 * 1.000 LE
  KAPBKK2501-03