ContactUsLinkComponent
KAPA HIFI PCR KIT 4 x 250 units, inklusive dNTP-Mix Neuartige, mittels 'protein engineering' optimierte proofreading' DNA-Polymerase mit extrem geringer Fehlerrate und höchster Prozessivität. Kit enthält KAPAHiFi Polymerase [1 u/µl], dNTP-Mix [40 mM] 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK2100-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA HIFI PCR KIT 4 x 250 units, inklusive dNTP-Mix Neuartige, mittels 'protein engineering' optimierte proofreading' DNA-Polymerase mit extrem geringer Fehlerrate und höchster Prozessivität. Kit enthält KAPAHiFi Polymerase [1 u/µl], dNTP-Mix [40 mM] 1 * 1.000 LE
Catalog # KAPBKK2100-03
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS