ContactUsLinkComponent
fur die IC 3.2 mmol/l Na₂CO₃ - 1.0 mmol/l NaHCO₃ + 50 ml Aceton/l in Wasser membranfiltriert (0.2 µm) 1 * 2.500 mL
Catalog # KRAF23067.4000
Supplier:  Bernd Kraft
fur die IC 3.2 mmol/l Na₂CO₃ - 1.0 mmol/l NaHCO₃ + 50 ml Aceton/l in Wasser membranfiltriert (0.2 µm) 1 * 2.500 mL
Catalog # KRAF23067.4000
Supplier:  Bernd Kraft