ContactUsLinkComponent
Dreiwege-Kegelhahn, Winkelbohrung 120 Grad, Nenngröße 3, 2 parallele Ansätze, links GL14 u. Schraubkappe f. Septum, rechts Olive, Anschluss passend für Gasprobenrohre, Hahnküken austauschbar (hohl) nach BASF-Zeichnung 0022-036 v. 16.10.1995 1 * 1 items
Catalog # QVFL4761150
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Dreiwege-Kegelhahn, Winkelbohrung 120 Grad, Nenngröße 3, 2 parallele Ansätze, links GL14 u. Schraubkappe f. Septum, rechts Olive, Anschluss passend für Gasprobenrohre, Hahnküken austauschbar (hohl) nach BASF-Zeichnung 0022-036 v. 16.10.1995 1 * 1 items
Catalog # QVFL4761150
Supplier:  QVF LABORTECHNIK