ContactUsLinkComponent
Library Prep Kit, no amp (10 x 50 µl) KAPA LIBRARY PREP ILLUMINAfür 10 BibliothekenKit für die Konstruktion von Illumina NGS-Bibliot heken aus 100 pg - 5 µg fragmentierterdsDNA. Enthält alle Enzyme und Puffer für End-Repair, A-Tailing und Adaptor-Lig 1 * 10 Tests
  KAPBKK8240
Library Prep Kit, no amp (10 x 50 µl) KAPA LIBRARY PREP ILLUMINAfür 10 BibliothekenKit für die Konstruktion von Illumina NGS-Bibliot heken aus 100 pg - 5 µg fragmentierterdsDNA. Enthält alle Enzyme und Puffer für End-Repair, A-Tailing und Adaptor-Lig 1 * 10 Tests
  KAPBKK8240