ContactUsLinkComponent
Library Prep Kit, no amp (50 x 50 µl) KAPA LIBRARY PREP ILLUMINAfür 50 BibliothekenKit für die Konstruktion von Illumina NGS-Bibliot heken aus 100 pg - 5 µg fragmentierterdsDNA. Enthält alle Enzyme und Puffer für End-Repair, A-Tailing und Adaptor-Lig 1 * 50 Tests
Catalog # KAPBKK8241
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
Library Prep Kit, no amp (50 x 50 µl) KAPA LIBRARY PREP ILLUMINAfür 50 BibliothekenKit für die Konstruktion von Illumina NGS-Bibliot heken aus 100 pg - 5 µg fragmentierterdsDNA. Enthält alle Enzyme und Puffer für End-Repair, A-Tailing und Adaptor-Lig 1 * 50 Tests
Catalog # KAPBKK8241
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS