ContactUsLinkComponent
KAPA LongRange HotStart PCR Kit, 100 U KAPA LONG RANGE HOTSTART PCR KITDas KAPA Long Range HotStart PCR Kit ist ein optimiertes Enzy mgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifikation langer DNA-Fr 1 * 100 EU
Catalog # KAPBKK3501
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA LongRange HotStart PCR Kit, 100 U KAPA LONG RANGE HOTSTART PCR KITDas KAPA Long Range HotStart PCR Kit ist ein optimiertes Enzy mgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifikation langer DNA-Fr 1 * 100 EU
Catalog # KAPBKK3501
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS