ContactUsLinkComponent
KAPA LongRange HotStart PCR Kit, 250 U KAPA LONG RANGE HOT START PCR KITDas KAPA Long Range HotStart PCR Kit ist ein optimiertes Enz ymgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifikation langer DNA-F 1 * 250 EU
Catalog # KAPBKK3502
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS
KAPA LongRange HotStart PCR Kit, 250 U KAPA LONG RANGE HOT START PCR KITDas KAPA Long Range HotStart PCR Kit ist ein optimiertes Enz ymgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifikation langer DNA-F 1 * 250 EU
Catalog # KAPBKK3502
Supplier:  KAPA BIOSYSTEMS