ContactUsLinkComponent
KAPA LongRange HS ReadyMix w dye 100rnx KAPA LONG RANGE HOTSTART READYMIX + DYEDer KAPA Long Range HotStart ReadyMix with Dye ist ei n optimiertes Enzymgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifika 1 * 1,25 ml
  KAPBKK3601
KAPA LongRange HS ReadyMix w dye 100rnx KAPA LONG RANGE HOTSTART READYMIX + DYEDer KAPA Long Range HotStart ReadyMix with Dye ist ei n optimiertes Enzymgemisch aus einer Taq-Polymerase und einer modifizierten Proofreading-Polymerase für die Amplifika 1 * 1,25 ml
  KAPBKK3601