Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve

Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve

Columns, HP-PLOT MoleSieve, Capillary, HP-PLOT Molesieve, 25,00 µm, 0,32 mm, 30 m
Catalog # HEWL19091P-MS8LTM
Supplier:   Agilent
Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve
Catalog # HEWL19091P-MS8LTM
Supplier:  Agilent
Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve
Capillary columns, HP-PLOT MoleSieve

Columns, HP-PLOT MoleSieve, Capillary, HP-PLOT Molesieve, 25,00 µm, 0,32 mm, 30 m

Price
2 650,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

For applications requiring resolution of argon and oxygen without cryogenic cooling, select columns with thick film. The thin film configurations are ideal for many applications, including routine air monitoring and analysis. The thin film column resolves argon and oxygen at subambient temperatures.

Specifications
  • Column Format:
    Capillary
  • Film thickness:
    25,00 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Description:
    Columns, HP-PLOT MoleSieve
  • Length:
    30 m
  • Seq:
    05
  • Phase:
    HP-PLOT Molesieve
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.