Orders LinkContactUsLinkComponent
Gowning racks, wall-mounted | Avantor
Gowning racks, wall-mounted
Wall-mounted garment rack + 8 hangers, 585×468×470 mm
Artikelnummer 132-0988
Hersteller:   Palbam
Gowning racks, wall-mounted
Artikelnummer 132-0988
Hersteller:  Palbam
Gowning racks, wall-mounted
Gowning racks, wall-mounted
Wall-mounted garment rack + 8 hangers, 585×468×470 mm
Wechseln zu:
Preis
1 120,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Gowning racks include stainless steel hangers
  • The design aligns the hangers, keeping an orderly appearance and ensuring the hangers do not touch each other
 : Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Shipped flat-packed with assembly instructions.
Spezifikationen:
  • Description:
    Wall-mounted garment rack + 8 hangers
  • Seq:
    01
  • W×D×H:
    585×468×470 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.