Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Pyronin G

Pyronin G

Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Catalog # CAYM14488-10
Supplier:   Cayman Chemical
Pyronin G
Catalog # CAYM14488-10
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  92-32-0
Pyronin G

Glasflasche für Feststoffe, 10 g

CAS Number:  92-32-0
Price
154,00 €
Log in for availability
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Pyronin Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
  • CAS Number:92-32-0
  • Formula:C₁₇H₁₉ClN₂O
  • MDL Number:MFCD00011725
  • Molecular Weight:302.8 g/mol
  • Merck Index:12,08190
  • Melting Pt:250…260 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:202-147-8
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g

Specifications