Füllstandskontrolle
Füllstandskontrolle für Fässer mit Gewinde G3/4", Lanze: PTFE, weiß; Schwimmer: PFA, weiß; Anzeige: PE, rot, 150 mm, 18 mm
Catalog # SCTV107884
Supplier: S.C.A.T.
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Füllstandssensoren bieten einen zuverlässigen Schutz vor Überlaufen beim Füllen von Fässern. Der Schwimmer positioniert sich durch sein Eigengewicht sicher an der Öffnung, während sich das Fass füllt. Erhältlich in verschiedenen Materialien, daher für alle Chemikalien geeignet.
- Integrierte Entlüftung für sicheren Druckausgleich
- Füllstandskontrolle für Gebinde bis zu 200 Litern
Schwimmer zur einfachen Füllstandskontrolle beim Befüllen/Betanken von Fässern. Robust und chemikalienbeständig für den harten Einsatz. Hergestellt aus ableitfähigem HD-PE-Material und kompatibel für alle Fässer mit Gewinde G 3/4".
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Application Notes
Specifications
- Ø:18 mm
- Typ:Lanze: PTFE, weiß; Schwimmer: PFA, weiß; Anzeige: PE, rot
- Bezeichnung:Füllstandskontrolle für Fässer mit Gewinde G3/4"
- Länge:150 mm
- Seq:06



