Spitzen (CO-RE Tips) und Verbrauchsmaterialien für Microlab-Robotersysteme
Product Details & Documents
Hamilton CO-RE-Spitzen wurden für MICROLAB-Pipettierarbeitsstationen entwickelt, um das Abdichtungs- und Ausrichtungsproblem zu lösen, das bei Presspassungstechniken für Spitzen auftritt. Jede CO-RE-Einwegspitze hat eine kreisförmige Nut in der Befestigungsöffnung. Ein O-Ring am Pipettierkanal wird erweitert, um genau in diese Nut zu passen und so eine luftdichte Abdichtung und gerade Ausrichtung zwischen Spitze und Pipettierkanal zu gewährleisten.
- Druckbasierte (pLLD) und kapazitive Füllstandsmessung (cLLD) bei leitfähiger Ausführung (schwarz)
- Frei von DNase-/RNase, frei von Pyrogenen (frei von Endotoxinen), frei von PCR-Hemmern
- Stapelbare Spitzenracks erhöhen die Spitzenkapazität auf der Arbeitsfläche und ermöglichen längere Abwesenheiten: 1920 Spitzen können in einem Schritt geladen werden
- Die Spitzen in den Racks können von den individuellen Kanälen oder dem 96-Kanal-Multisondenkopf direkt vom Stapel aufgenommen werden
Die ausgezeichnete biologische Reinheit der Spitzen wird durch einen kontrollierten Produktionsprozess gewährleistet. Sie eignen sich daher sowohl für diagnostische als auch für pharmazeutische Laboratorien in den Bereichen Genomik, Proteomik, Zellforschung, Forensik und Arzneimittelforschung.
Filterspitzen- Maximale Konsistenz beim Luftstrom und die gewählte Porosität des Filtereinsatzes gewährleisten eine optimale Pipettier- und Abgabeleistung bei einer Vielzahl von flüssigen Volumina
- Filtrationseffizienz bakterieller Aerosole >99,9%SLIM Spitzen- Minimieren das Risiko von Flüssigkeitsüberlauf in Cluster-Röhrchen, Deep-Well-Blöcken und zweistufigen Flüssigkeitsanwendungen
- Speziell zum Ansaugen von Flüssigkeiten im „fixed height mode“ bis ganz nach unten zur Basis von dünnen Röhrchen
- Dünne Spitzen erfordern Labware-Dateien, Flüssigkeitsklassen für Einzel-Kanäle und einen CO-RE 96 ProbenkopfRocket-Spitzen 4-zu-1-Adapter ermöglicht flexibles Pipettieren und spart Zeit: Kein zweiter Kopf oder komplexer Kopfaustausch erforderlich
- Zum Pipettieren in 96-Deep-Well-Blöcken und Mikrotiterplatten mit Well-Durchmessern ≥3,7 mmSpitzen mit weiter Öffnung- CO-RE Spitzen mit verschieden großen Öffnungen am distalen Ende bieten Flexibilität beim Umgang mit schwierigen Proben
- Typische Anwendungsbereiche: genomische DNA, empfindliche Zelllinien, Blutfraktionierung zur Minimierung von Scherkräften, Pipettieren von Kugeln oder anderen viskosen FlüssigkeitenDurchstechspitzen- Optimiert für das Ansaugen und Dispensieren in verschiedene versiegelte Laborartikel, die mit ≤10 N durchstechbar sind
- Optimale Materialzusammensetzung – Kohlefaserverstärkung ermöglicht das Durchstechen verschiedener Versiegelungsmaterialien
SLIM tips
- Minimise risk of liquid overflow in cluster tubes, deep-well blocks and two-phased liquid applications
- Especially for aspirating liquid in “fixed height mode” down to the base of thin tubes
- 40% reduction of displaced liquid volume, compared to the CO-RE 1000 µl tip
- Slim tips require labware files, liquid classes for single channels and CO-RE 96 probe head
Rocket tips
- Unique Rocket tip design with 4-to-1 adapter: Usable on the CO-RE 384 probe head
- Adapter enables flexible pipetting and saves times: No need for a second head or a complex head exchange
- For pipetting in 96 deep-well blocks and microtiter plates with well diameters ≥ 3,7 mm
Accessories information: Reagenzienbehälter für Microlab STAR Line
- Aus PP, autoklavierbar, mit 60 oder 120 ml Inhalt
- Kann in einem Reagenzträger auf den STAR Line Instrumenten platziert werden
- Mit Volumenmarkierungen, ohne Deckel, mit einem (60 ml) oder drei (120 ml) Wellenbrechern, um Spritzer durch Bewegungen des gefüllten Behälters zu vermeiden
Deep-Well-Blöcke für die Automatisierung
- Ideal für die automatisierte Verarbeitung oder beim Arbeiten mit großen Mengen von Backup-Proben
- PP-Material ist ideal für die Backup-Lagerung von pharmazeutischen Substanzen, die DNA-Isolierung, die langfristige Lagerung von Proben sowie für Enzym- und Gewebekulturanwendungen
- PS-Blöcke sind ideal für die langfristige Lagerung von Blutproben; einfache optische Kontrolle durch transparente Wells
Abfallbeutel – flüssigkeitsdicht verschweißt
- PE-Einwegbeutel (Stärke von 100 µm) eignen sich ideal für Aufnahme und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien
- Beutel passen auf die Halteringe der STAR Line
Abfallbehälter und -rutschen für gefährliche Abfälle
- Behälter für gefährliche Abfälle besteht aus weißem Karton, inklusive gelbem PE-Beutel
- PE-Abfallrutschen sind offen und auf beiden Seiten perforiert, müssen mit Abfallbehälter verwendet werden
Packaging: Spitzen werden entweder in stapelbaren NTR- Packungen (Nested Tip Rack) – bestehend aus einem Einweg-Rahmen und fünf Stapeln mit vier Spitzengestellen – oder in einer Blisterpackung, bestehend aus fünf vorgefüllten Trays in einer transparenten, recycelbaren, thermogeformten PET-Schale mit einer versiegelten Papierabdeckung, geliefert.
Dokumente
Certificates
Search by Lot NumberHAMI235904_TDS_EN HAMI235939_TDS_EN HAMI235948_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- CE-IVD:+
- Verpackt:Blisterpackung (5× 96 Spitzen)
- Steril:-
- Volumen:10 - 1000 µl
- Länge:80,1 mm
- Seq:48
- Spitzentyp:Spitze mit weiter Öffnung (Öffnung 3,2 mm), leitfähig
- Spitzenfarbe:Schwarz
- Filter:+
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



