Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Carbonate buffer solution, 0,5 M, 9,5, Glass bottle, 500 mL
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Catalog # J63658.AP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Wechseln zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003494
Spezifikationen:
Spezifikationen:
- Concentration:0,5 M
- Pack type:Glass bottle
- Pk:500 mL
- Description:Carbonate buffer solution
- pH value:9,5
- Cat. No.:J63658.AP
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003494
- CAS No.:497-19-8
Spezifikationen:
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



